Läs mer
SSR240612, MedChemExpress
Descrizione
SSR240612 is a potent, and orally active specific non-peptide bradykinin B1 receptor antagonist, with Kis of 0.48 nM and 0.73 nM for B1 kinin receptors of human fibroblast MRC5 and HEK cells expressing human B1 receptors, 481 nM and 358 nM for B2 receptors of guinea pig ileum membranes and CHO cells expressing human B1 receptor, respectively.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | SSR240612 |
| CAS | 464930-42-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H53ClN4O7S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (126.04 mM) |
| LEDER | O=S(N[C@@H](C1=CC=C2C(OCO2)=C1)CC(N[C@@H](C(N(C)C(C)C)=O)CC3=CC=C(CN([C@@H]4C)[C@H](CCC4)C)C=C3)=O)(C5=CC(C=CC(OC)=C6)=C6C=C5)=O.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 793.41 |
| Formel vikt | 793.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?