missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Abnova™ SSR3 Recombinant Protein

Produktkod. 16111022
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16111022

Brand: Abnova™ H00006747P01.10ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifikationer

Tillträdesnummer AAH17203
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 6747
Molekylvikt (g/mol) 46.09
Namn SSR3 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAPKGSSKQQSEEDLLLQDFSRNLSAKSSALFFGNAFIVSAIPIWLYRRIWHMDLIQSAVLYSVMTLVSTYLVAFAYKNVKFVLKHKVAQKREDAVSKEVTRKLSEADNRKMSRKEKDERILWKKNEVADYEATTFSIFYNNTLFLVVVIVASFFILKNFNPTVNYILSISASSGLIALLSTGSK
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias TRAPG
Vanligt namn SSR3
Gensymbol SSR3
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.