Läs mer
Novus Biologicals™ SSSCA1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18281100 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18281100 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18281100 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL116476
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
The SSSCA1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21946 and based on accession number NM_6396. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1 (SSSCA1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gensymbol ZNRD2
Proteintillstånd Native
For Research Use Only