Läs mer
Hamilton™ SST/borosilikatglassprutor
Produktkod. 10598121
Volym (metrisk):
10μ L, 0,59μ L (död volym)
10μ L, 0,64μ L (död volym)
10μ L, 0,67μ L (död volym)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10598121
Brand: Hamilton™ 200740
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Material Borsilikatglas, Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Inre 0.11 mm
Produkttyp spruta
Volym (metrisk) 10μ L, 0,67μ L (död volym)