Learn More
Invitrogen™ SSX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17140754 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 μL
Artikelnummer. Kvantitet
17140754 100 μL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17140754 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5112893
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
SSX2 Polyclonal Antibody for ELISA, IHC (P), Western Blot
SSX2 belongs to the family of highly homologous synovial sarcoma X (SSX) breakpoint proteins. These proteins may function as transcriptional repressors. They are also capable of eliciting spontaneously humoral and cellular immune responses in cancer patients, and are potentially useful targets in cancer vaccine-based immunotherapy. SSX1, SSX2 and SSX4 genes have been involved in the t(X;18) translocation characteristically found in all synovial sarcomas. This translocation results in the fusion of the synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18 to one of the SSX genes on chromosome X. The encoded hybrid proteins are probably responsible for transforming activity. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SSX2
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.32 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen Ssx2
Genaccessionsnr. Q16385
Gene Alias cancer/testis antigen 5.2; cancer/testis antigen family 5, member 2a; CT5.2; CT5.2A; CT52; HD21; HOM-MEL-40; LOC103690782; MGC119055; MGC15364; MGC3884; Protein SSX2; putative protein SSX10; sarcoma, synovial, X-chromosome-related 2; SSX; SSX family member 2; SSX2; SSX2A; SSX2B; Synovial sarcoma, X breakpoint 2; synovial sarcoma, X breakpoint 2B; tumor antigen HOM-MEL-40
Gensymboler Ssx2
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Human Protein SSX2 protein (1-188AA).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6757
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.