Läs mer
SSX5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4690.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SSX5 |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Rabbit |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18093857
|
Novus Biologicals
NBP1-98335 |
100 μL |
4690.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SSX5 Polyclonal specifically detects SSX5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Tissue Culture Substratum.Specifikationer
| SSX5 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MGC9494, protein SSX5, synovial sarcoma, X breakpoint 5 | |
| SSX5 | |
| IgG | |
| 22 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_783729 | |
| 6758 | |
| The immunogen for this antibody is SSX5 - C-terminal region. Peptide sequence EGNDSKGVPEASGPQNNGKQLRPSGKLNTSEKVNKTSGPKRGKHAWTHRV. | |
| Primary |