missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SSYA10-001

Beskrivning
SSYA10-001 is a potent coronavirus helicase inhibitor (IC50 values are 0.046 μM and >3 μM for unwinding and ATPase, respectively). Inhibits SARS-CoV-2 Nsp13 helicase (IC50 = 3.5 μM), blocks dsDNA and dsRNA unwinding activities of Nsp13 (IC50 values are 5.3 μM and 5.7 μM respectively). In a SARS-CoV replicon assay SSYA10-001 inhibits (+) sense but not (-) sense RNA synthesis (EC50 = 8.95 μM). Also inhibits human papillomavirus E6 (IC50 = 10 μM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydro-5-[[(2-nitrophenyl)thio]methyl]-4-(2-propen-1-yl)-3 H-1,2,4-triazole-3-thione |
| CAS | 675104-49-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Antiviral Compounds |
| Molekylformel | C12H12N4O2S2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?