missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ST 045849

Beskrivning
ST 045849 is an O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor (IC50 = 53 μM). Reduces proliferation and viability of prostate cancer cells in vitro. Depletes intracellular alanine and decreases glucose consumption by cancer cells. Decreases markers of ER stress and apoptosis in pregnant diabetic mice and reduces neural tube defects in embryos from diabetic mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Chlorophenyl)imino]tetrahydro-4-oxo-3-(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl)-2H-1,3-thiazine-6-carboxylic acid |
| CAS | 442665-87-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C23H27ClN2O3S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?