Läs mer
ST-193 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16494606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494606 100 mg 100mg
16470759 1 mg -
16463368 10 mg 10mg
16459896 50 mg -
16432736 25 mg -
16406097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16494606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101441A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor; inhibits Guanarito, Junin, Lassa and Machupo virus with IC50 values of 0.44, 0.62, 1.4 and 3.1 nM, respectively.
ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ST-193 hydrochloride
CAS 2320274-72-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26ClN3O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (367.70 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 407.94
Formel vikt 407.94
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus