Läs mer
ST-193, MedChemExpress
Produktkod. 16496087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496087 5 mg -
16484606 100 mg -
16460759 1 mg -
16453368 10 mg -
16449896 50 mg -
16422736 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16496087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ST-193 is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor; inhibits Guanarito, Junin, Lassa and Machupo virus with IC50 values of 0.44, 0.62, 1.4 and 3.1 nM, respectively.
ST-193 is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ST-193
CAS 489416-12-8
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (269.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C
Molekylvikt (g/mol) 371.47
Formel vikt 371.47
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus