Läs mer
IKA™ ST-20 rör
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
ULTRA-TURRAX™ Tube Drive
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Innehåller: rör, omrörare och lock
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ST-20 rör |
| Volymintervall (metriskt) | 2 till 15 ml |
| För användning med (applikation) | Blandning, omrörning, extraktioner, beredning av jordprovsuspensioner, löslighetstestning för medicinering |
| För användning med (utrustning) | ULTRA-TURRAX™ Tube Drive |
| Förpackningsmängd | 1 st |