Läs mer
Cole-Parmer™ ST-200-serien med stor kapacitet omrörare
Kapacitet:
30 L
Beskrivning
- Kompakt, utrymmesbesparande design passar även röriga laboratorier
- Kraftfulla magneter ger stark omrörning upp till 600 rpm
- Kan blanda upp till 30 L
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 600 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 30 L |
| Visa | Analog |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien |
| Modell | ST-200-L-S |
| Typ | Analog omrörare |