Läs mer
Motic™ ST-30C Series 360° Roterbart stereomikroskop
Produktkod. 15335533
Change view
Förstoringskraft:
20X, 40X
2X, 4X
Typ av belysning:
LED, uppladdningsbar
Volfram 12V/10w
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft Typ av belysning
15335533 20X, 40X LED, uppladdningsbar
11792646 2X, 4X Volfram 12V/10w
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15335533 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer PS3645B201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2502.89 SEK / Paket med 1
    Save 482.11 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-03-2027
Designad och utvecklad för inlärningsmiljön och snabb kvalitetskontroll. Motic™ ST-30C Series 360° Stereomikroskop med roterbart huvud roterar 360 grader° med dioptrijustering i vänster okular.
  • 45° lutande 360° vridbart kikarehuvud med dioptrijustering på vänster ögonrör
  • Bredfältsokular WF10X/20mm
  • 2X, 4X förstoringsväxlare
  • Målen är parfokala, parcentriska och akromatiska. Förstoringen ändras genom att vrida tornet 180 grader° till klickstoppet
  • Kraftigt ställ& drevfokusblock med slirkoppling
  • Levereras som standard med 80 mm frostat glas, svarta och vita scenplattor.
  • Modell ST-36C 2LOO: Stångstativ med infallande och genomsänd 12V/10W volframbelysning
  • Modell ST-36C 6LED sladdlös: Stångstativ med infallande och överförd uppladdningsbar LED-belysning
Specifikationer
Förstoringskraft 20X, 40X
Måltyper Akromatisk
Modell ST-36C-6LED
Huvud stil Kikare, 45° Lutande, 360° Roterande
Typ av belysning LED, uppladdningsbar
Okular WF 10X/20 mm
Kvantitet 1 vardera