Läs mer
Fisherbrand™ ST-30C-serien bakåtvänd stereomikroskop
Produktkod. 15254878 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
ST-30C-2LOO
ST-30C-6LED
Typ av belysning:
LED
Volfram
Elektriska krav:
220 V
Laddare 100 - 240V/uppladdningsbara batterier
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Typ av belysning Elektriska krav Förpackningsstorlek
15254878 ST-30C-6LED LED Laddare 100 - 240V/uppladdningsbara batterier Varje
11702656 ST-30C-2LOO Volfram 220 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15254878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2044.15 SEK / Paket med 1
    Save 755.85 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad och utvecklad för lärmiljön. Fisherbrand™ ST-30C-serien bakåtvänd stereomikroskop har ett val mellan den innovativa sladdlösa LED-belysningen eller konventionella volframbelysningssystem.
  • 45° Lutande bakåtvänt kikarehuvud med dioptrijustering på vänster ögonrör
  • Bredfältsokular 10X/20mm
  • 2X/4X förstoringsväxlare
  • Målen är parfokala, parcentriska och akromatiska. Förstoringen ändras genom att vrida tornet 180 grader° till klickstoppet
  • Kraftig fokuseringsblock med kuggstång och kugghjul med slirkoppling
  • Levereras som standard med 80 mm scenplattor (frostat glas, svart och vitt)
  • Modell ST-30c-2L00 : Stångstativ med infallande och genomsänd 12V/10W volframbelysning
  • Modell ST-30C-6LED : Stångstativ med infallande och överförd uppladdningsbar LED-belysning
Specifikationer
Inkluderar Svarta, vita och frostade scenplattor, dammskydd, laddare och batterier
Designtyp Optisk: Greenough
Förstoringskraft 2X till 4X
Vikt (engelska) 5.9 lb.
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Mått (L x B x H) 7,4 x 4,5 x 11,2 tum. (19 x 11,5 x 28,5 cm)
Elektriska krav Laddare 100 - 240V/uppladdningsbara batterier
Produkttyp Mikroskop
Modell ST-30C-6LED
Huvud stil Kikare, bakåtvänd, 45° lutande
Typ av belysning LED
Okular WF 10X/20 mm
Kvantitet 1 vardera