Läs mer
IKA™ ST-50-M Gammarör
Produktkod. 11846820 Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
ST-50 spridningsverktyg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11846820
Brand: IKA™ 0003701500
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp ST-50-M rör
Volymintervall (metriskt) 15 till 50 ml
För användning med (applikation) Blandning, omrörning, extraktioner, beredning av jordprovsuspensioner, löslighetstestning för medicinering
För användning med (utrustning) ST-50 spridningsverktyg
Förpackningsmängd 10/Pk.