Läs mer
ST034307, MedChemExpress
Beskrivning
ST034307 is a potent and selective adenylyl cyclase 1 (AC1) inhibitor, with IC50 of 2.3 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ST034307 |
| CAS | 133406-29-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H4Cl4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (55.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(C(Cl)(Cl)Cl)OC2=CC=C(Cl)C=C21 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.95 |
| Formel vikt | 297.95 |
| Visa mer |