missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18035058 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18035058 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18035058 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297963DL594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 Polyclonal specifically detects ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Alpha 2,6-ST 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase II, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99, EC 2.4.99.1, FLJ30711, FLJ37730, FLJ38334, hST6Gal II, KIAA1877St6gal2, Sialyltransferase 2, sialyltransferase 2 (monosialoganglioside sialyltransferase), SIAT2, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 2, ST6Gal II, ST6GALII
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84620
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.