Läs mer
Abnova™ ST6GALNAC6 Recombinant Protein
Beskrivning
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAH06564 |
| För användning med (applikation) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulering | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gen-ID (Entrez) | 30815 |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.37 |
| Namn | ST6GALNAC6 (Human) Recombinant Protein (P02) |
| pH-intervall | 8 |
| Beredningsmetod | In vitro wheat germ expression system |
| Reningsmetod | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Kvalitetskontrolltestning | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Visa mer |