Läs mer
Memmert™ Stability ICH klimatkammare, 108 L, rostfritt stål
Produktkod. 13457689 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13457689 230 V Varje
1 options
Produktkod. 13457689 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH110C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157725.74 SEK
    101773.50 SEK / Paket med 1
    Save 55952.24 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Temperaturområde: -10 °C till +50 °C; Relativ luftfuktighet (RH): 10 till 80 %; Ljus: Valfri belysningsenhet
  • Oöverträffad homogenitet
  • Långsiktigt stabila omgivningsförhållanden
  • Klimattester av livsmedel, läkemedel och kosmetika
  • Med TwinDISPLAY + AtmoCONTROL-programvara
  • Luftfuktighetsintervallet 10 till 80 % Rh
Specifikationer
Larmtyper Hörbart och visuellt
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller
Kapacitet (metrisk) 108 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Belysningsenhet som tillval
Material Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Typ Kylinkubatorer
Visa Tvillingdisplay
För användning med (applikation) Analytisk kemi, tillverkning, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontroll, livsmedel och dryck, läkemedel, gruvdrift
Rammaterial Rostfritt stål
Fuktighetsnoggrannhet 1%
Fuktighetsområde 10 till 80 %
Inkluderar Digital elektronisk CO2-kontroll med automatisk nollning; CO2-tillförsel via sterilt filter; Inneboende justering av höjd över havsnivå
Modell ICH110C
Kylmedel R134a
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 klass A i fyrledarkrets
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 1233 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 127 kg
Vikt (metrisk) 109 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1.35 w
Frekvens 50/60 Hz