Läs mer
Memmert™ Stability ICH klimatkammare, 749 L, rostfritt stål
Produktkod. 13407699 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
13407699 230 V Varje
1 options
Produktkod. 13407699 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICH750C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254380.68 SEK
    207520.34 SEK / Paket med 1
    Save 46860.34 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Temperaturområde: -10 °C till +50 °C; Relativ luftfuktighet (RH): 10 till 80 %; Ljus: Valfri belysningsenhet
  • Oöverträffad homogenitet
  • Långsiktigt stabila omgivningsförhållanden
  • Klimattester av livsmedel, läkemedel och kosmetika
  • Med TwinDISPLAY + AtmoCONTROL-programvara
  • Luftfuktighetsintervallet 10 till 80 % Rh
Specifikationer
Larmtyper Hörbart och visuellt
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller
Kapacitet (metrisk) 749 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Belysningsenhet som tillval
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Tysk variant
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Typ Klimatkammare
Visa Tvillingdisplay
För användning med (applikation) Analytisk kemi, tillverkning, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontroll, livsmedel och dryck, läkemedel, gruvdrift
Rammaterial Rostfritt stål
Fuktighetsnoggrannhet 1%
Fuktighetsområde 10 till 80 %
Inkluderar Digital elektronisk CO2-kontroll med automatisk nollning; CO2-tillförsel via sterilt filter; Inneboende justering av höjd över havsnivå
Modell ICH750C
Kylmedel R134a
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 klass A i fyrledarkrets
Bredd (metrisk) 1950 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1040 mm
Höjd (metrisk) 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1200 mm
Djup (metrisk) interiör 600 mm
Fraktvikt (metrisk) 309 kg
Vikt (metrisk) 249 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 1.53 w
Frekvens 50/60 Hz