Läs mer
Stabiliserad Brix Standard, 12,5 % vid 25° C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13434026 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13434026 15 mL 15ml
1 options
Produktkod. 13434026 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer BS125S
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Förlängd hållbarhetstid för användning som ett kalibrerande eller analytiskt kontrollmaterial för brytningsindexbaserade metoder för Brix-bestämning
  • Kan användas på alla fabrikat eller modell av refraktometer
  • Testad med den senaste refraktometern, tillverkad gravimetriskt, spårbar
  • ISO 17025 ackreditering för testmetod
Specifikationer
Typ Standard refraktometer
Brytningsindex 1.351714
För användning med (utrustning) Refraktometrar
Beskrivning Vätska standardförpackad i HDPE droppflaska
Noggrannhet ±0,11 %
För användning med (applikation) För användning som kalibrerings- eller analytiskt kontrollmaterial för användning i brytningsindexbaserade metoder för Brix-bestämning
Kvantitet 15 mL