Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC stabiliserande lösning
Produktkod. 10449591
Change view
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10449591 Klart -
10798842 Blått 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10449591 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 43170003
 Begränsad artikel
I lager
Förhindrar alger/bakterietillväxt och stoppar luktbildning i vattenbad. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution är lämplig för alla typer av termostater och cirkulationspumpar gjorda av metall, glas eller annan plast.
  • Lösningsmedelsfri
  • Endast mindre pH-förändring i vattnet
  • Förhindrar skumbildning, även vid stark cirkulation
  • Inga hinder i slangar och temperaturkontrollsystem
  • Kan även användas för slutna temperaturregleringssystem
  • Fri från aggressiva fosfater och oxiderande eller reducerande ämnen
  • Finns i blå och klara varianter
Specifikationer
Färg Klart
Typ Stabiliserande lösning
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stabilising Solution for Water Baths ThermoClean DC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides,Poly (N,N-Dimethyl-2-hidroxypropyl) ammonium Chloride