Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC stabiliserande lösning
Produktkod. 10798842
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 10798842
Brand: Karl Hecht™ 43170001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar alger/bakterietillväxt och stoppar luktbildning i vattenbad. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilizing Solution är lämplig för alla typer av termostater och cirkulationspumpar gjorda av metall, glas eller annan plast.
  • Lösningsmedelsfri
  • Endast mindre pH-förändring i vattnet
  • Förhindrar skumbildning, även vid stark cirkulation
  • Inga hinder i slangar och temperaturkontrollsystem
  • Kan även användas för slutna temperaturregleringssystem
  • Fri från aggressiva fosfater och oxiderande eller reducerande ämnen
  • Finns i blå och klara varianter
Specifikationer
Färg Blått
Typ Stabiliserande lösning
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ThermoClean DC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.