Läs mer
LNI™ Stabilo HPLC-bänk
Produktkod. 17880997 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
650 x 600 x 840 mm
Produktkod. Mått (D x B x H)
17880997 650 x 600 x 840 mm
1 options
Produktkod. 17880997 Leverantör LNI™ Leverantörsnummer 2000.00.050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9148.35 SEK
    7846.37 SEK / Paket med 1
    Save 1301.98 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Basic labbbänk för LC, GC el ICP MS-system och LNI™ gasgeneratorer.
  • Grundläggande laboratoriebänk gjord med kemikaliebeständig topp, hjul för enkel förflyttning av systemet och utjämningsfötter för stensäker stabilitet på bänken
  • Olika dimensioner finns tillgängliga, alla lätta att konfigurera med en modulär design för att möta användarnas behov
  • Designad utan rouging pumpar eller bullrig utrustning för att skapa en renare och mer praktisk arbetsyta
  • Justerbar höjd från 810 till 840 mm
Specifikationer
Produkttyp Bänk
Färg ljusgrå
Justerbar Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 650 x 600 x 840 mm
För användning med (utrustning) Analytiska instrument
Rammaterial Rostfritt stål
Inkluderar Kemikalieresistent bordsskiva
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Pluggtyp EU-stil, UK-stil
Garanti 24 månader
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Material Rostfritt stål