Läs mer
LNI™ Stabilo L 132 Bänk
Handla allt LNI Swissgas Produkter
:
Stabilo L 132 Bänk; Mått (D x B x H): 810 x 1320 x 840 mm
Beskrivning
- Grundläggande laboratoriebänk gjord med kemikaliebeständig topp
- Hjul för enkel flyttning av systemet
- Utjämningsfötter för stensäker stabilitet på bänken
- Lätt att konfigurera med en modulär design för att möta användarnas behov
- Designad för LC, GC eller ICP MS-system utan rouging-pumpar eller bullrig utrustning
- Hjälp till att skapa en renare och mer praktisk arbetsyta
- Utrymme under toppmått (D x B x H): 640 x 900 x 745 till 775 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänk |
| Färg | ljusgrå |
| Justerbar | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (D x B x H) | 810 x 1320 x 840 mm |
| För användning med (utrustning) | Analytiska instrument |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Kemikalieresistent bordsskiva |
| Antal dörrar | Hold (Håll) |
| Antal lådor | Hold (Håll) |
| Visa mer |