Läs mer
LNI™ Stabilo S 112 Bänk
Produktkod. 17891027 Handla allt LNI Swissgas Produkter
:
Stabilo S 112 Bänk; Mått (D x B x H): 810 x 1120 x 840 mm
Produktkod. 17891027
Brand: LNI™ 2000.03.012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grundinstrument laboratoriebänk för LC, GC eller ICP MS-system och LNI™ gasgeneratorer med kemikaliebeständig topp.
  • Grundläggande laboratoriebänk gjord med kemikaliebeständig topp
  • Hjul för enkel flyttning av systemet
  • Utjämningsfötter för stensäker stabilitet på bänken
  • Lätt att konfigurera med en modulär design för att möta användarnas behov
  • Designad för LC, GC eller ICP MS-system utan rouging-pumpar eller bullrig utrustning
  • Hjälp till att skapa en renare och mer praktisk arbetsyta
  • Utrymme under toppmått (D x B x H): 640 x 500 x 745 till 775 mm
Specifikationer
Produkttyp Bänk
Färg ljusgrå
Justerbar Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 810 x 1120 x 840 mm
För användning med (utrustning) Analytiska instrument
Rammaterial Rostfritt stål
Inkluderar Kemikalieresistent bordsskiva
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Pluggtyp EU-stil, UK-stil
Garanti 24 månader
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Rostfritt stål