Läs mer
Hach Pacific Pty Ltd Stablcal Ampule Calibration Kit, Formazin, for 2100Q/QIS portable turbidimeter
Beskrivning
Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter. Ampule kit contains Formazin standards in concentrations: 10, 20, 100, 800 NTU. Precise, Pre-mixed Formazin Solutions Based on Formazin Primary Standards Enhanced Stability Saves Time and Labor Confidence in results
Precise, Pre-mixed Formazin Solutions
With proprietary manufacturing technology, Hach prepares Stablcal Standards in precise concentrations at a wide variety of concentrations - providing accurate turbidimeter calibrations.
Based on Formazin Primary Standards
Stablcal Stabilized Formazin Standards contain the same light scattering polymer as traditional Formazin primary turbidity standards - and perform equivalently.
Enhanced Stability Saves Time and Labor
While Formazin primary standards can be prepared directly in the lab, the process is labor intensive and time consuming - and the diluted standards are not stable. Stablcal is a stabilized version of Formazin - providing repeatable results, without the time and effort required for lab-prepared standards.
Confidence in results
Hach was the first to apply Formazin as a turbidity standard in the drinking water industry, more than 40 years ago. Stablcal standards are based on decades of experience in turbidity measurement.
Specifications
Concentration: 20, 100, 800, 10 NTU (for verification)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bärbar turbiditetsmätare |
Säkerhet och hantering
- STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine