Läs mer
Hach Lange™ Stablcal™ Stabiliserad formazin grumlighetsstandard 0,1 NTU
Produktkod. 10549742
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
10549742 100 ml
11996738 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10549742 Leverantör Hach Lange™ Leverantörsnummer 2659742
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Hach Lange Stablcal Stabiliserad formazin grumlighetsstandard 0,1 NTU, volym: 100 ml, Stablcal Stabiliserad formazin grumlighetsstandard <0,1 NTU
Hach Lange Stablcal Stabiliserad formazin grumlighetsstandard 0,1 NTU, volym: 100 ml, Stablcal Stabiliserad formazin grumlighetsstandard <0,1 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stablcal Stabiliserad formazin grumlighetsstandard
För användning med (utrustning) Hach Turbidimeters
Grumlighet <0.1 NTU
Volym (metrisk) 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Paraformaldehyde