Läs mer
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU
Beskrivning
Hach Lange Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU, Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1.0 NTU, Volume: 100mL
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard |
| Grumlighet | 1.0 NTU |
| Volym (metrisk) | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- StablCal Standard, 1.0 NTU
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde