Läs mer
Hach™ Stablcal™ Kalibreringssats för grumlighetsstandarder, förseglade flaskor
Produktkod. 10070654
Change view
Grumlighet:
<0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
<0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
För användning med (utrustning):
2100AN/AN IS
2100N/N IS
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Grumlighet För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10070654 <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100N/N IS Varje
10346162 <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN/AN IS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10070654 Leverantör Hach™ Leverantörsnummer 2662105
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Utvecklad för användning i alla turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, förseglade flaskor är äkta Formazin-spädningar i individuella förseglade flaskor med< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU och 7500 NTU (endast 2662105) nivåer.
  • Exakta, färdigblandade Formazin-lösningar: Ger noggranna turbidimeterkalibreringar
  • Baserat på Formazin Primary Standards: Innehåller samma ljusspridande polymer och presterar likvärdigt
  • Förbättrad stabilitet sparar tid och arbete: Repeterbara resultat utan att förbereda standarder i labbet
  • Förtroende för resultat: Baserat på årtionden av erfarenhet inom dricksvattenbranschen
  • Vilken turbiditetsmätare som helst: Kan användas med 2100N/2100AN eller 2100N/2100AN IS turbidimeter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stablcal Kalibreringssats för grumlighetsstandarder
För användning med (utrustning) 2100N/N IS
Inkluderar Förblandade, förseglade flaskor
För användning med (applikation) Kalibrering av turbidimetrar
Grumlighet <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
compliance-icons
Produktbeteckning
  • StablCal Formazin Turbidity Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hexamethylenetetramine