Läs mer
Hach™ Stablcal™ Kalibreringssats för grumlighetsstandarder, förseglade flaskor
Beskrivning
Utvecklad för användning i alla turbidimeter. Hach™ Stablcal™ Turbidity Standards Calibration Kit, förseglade flaskor är äkta Formazin-spädningar i individuella förseglade flaskor med< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU och 7500 NTU (endast 2662105) nivåer.
- Precisa, förblandade formazinlösningar: Ger noggranna turbidimeterkalibreringar
- Baserat på Formazin primära standarder: Innehåller samma ljusspridningspolymer och presterar likvärdigt
- Förbättrad stabilitet sparar tid och arbete: Upprepbara resultat utan att behöva förbereda standarder i labbet
- Förtroende för resultat: Baserat på decennier av erfarenhet inom dricksvattenindustrin
- Vilken grumlighetsmätare som helst: Kan användas med 2100N/2100AN eller 2100N/2100AN IS-turbidimeter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stablcal Kalibreringssats för grumlighetsstandarder |
| För användning med (utrustning) | 2100AN/AN IS |
| Inkluderar | Förblandade, förseglade flaskor |
| För användning med (applikation) | Kalibrering av turbidimetrar |
| Grumlighet | <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- StablCal sealed vials calibration kits
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen