missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Stachybotrylactam, TRC

Produktkod. 30133507
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133507 2.5 mg -
18082220 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6873032.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 163391-76-2
Molekylformel C23 H31 N O4
Molekylvikt (g/mol) 385.496
Synonym Spiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, 3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethyl-, [1'R-(1'α,2'α,4'aα,6'α,8'aβ)]-, (1'R,2'R,4'aS,6'R,8'aS)-3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-Decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethylspiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, Stachybotrylactam, Spiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, 3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethyl-, (1'R,2'R,4'aS,6'R,8'aS)-
IUPAC-namn (3R,4aS,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-7,8-dihydro-3H-furo[2,3-e]isoindole]-6'-one
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@]13Cc4c(O)cc5C(=O)NCc5c4O3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Stachybotrylactam
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31NO4/c1-12-5-6-17-21(2,3)18(26)7-8-22(17,4)23(12)10-14-16(25)9-13-15(19(14)28-23)11-24-20(13)27/h9,12,17-18,25-26H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,27)/t12-,17+,18-,22+,23-/m1/s1
Formel vikt 385.225
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.