Läs mer
Stakhydrinklorid, TRC
Produktkod. 30420002
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30420002 10 mg
1 options
Produktkod. 30420002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68730010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H14 N O2 . Cl
Kvantitet 10 mg
Synonym Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
LEDER [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-1,1-dimetylpyrrolidin-1-ium-2-karboxylsyra; klorid
Molekylvikt (g/mol) 179.64
Formel vikt 179.0713