Läs mer
Stachydrine, MedChemExpress
Beskrivning
Stachydrine is a major constituent of Chinese herb leonurus heterophyllus sweet used to promote blood circulation and dispel blood stasis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stachydrine |
| CAS | 471-87-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H13NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (698.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (698.42 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[N+]1(C)[C@H](C([O-])=O)CCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.18 |
| Visa mer |