Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Stachoshydrat, 97+%
Produktkod. 10711311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10711311 500 mg Glasflaska 500mg
10701311 1 g Glasflaska 1g
10583694 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10711311 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226085000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54261-98-2
Molekylformel C24H42O21
Molekylvikt (g/mol) 666.58
MDL-nummer MFCD00149457
InChI-nyckel UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stachyose hydrate
Färg Brun till färglös
Namnnotering 98.5%
Fysisk form Vätska
Smältpunkt 95,0 °C till 105,0 °C
Kvantitet 500 mg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97% min. (ELSD) (HPLC)
Specifik rotation +129
Löslighetsinformation 5% i vatten, klar till lätt dimmig, färglös
IUPAC-namn 2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol;trihydrat;
Formel vikt 666.58
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.