Läs mer
Stachyose hydrate, technical
Produktkod. 15249876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15249876
Brand: Thermo Scientific Acros 453140050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54261-98-2
Molekylformel C24H42O21
Molekylvikt (g/mol) 666.58
MDL-nummer MFCD00149457
InChI-nyckel UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stachyose hydrate
Smältpunkt 95.0°C to 105.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande + 129.00 (20.00°C c=4, H2O)
Specifik rotation + 129.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn 2-[[6-[[6-[3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-yl]metoxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol;trihydrat;
Formel vikt 666.58
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.