Läs mer
Stakyos hydrat, teknisk
Produktkod. 15259876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15259876 250 mg 250mg
15229836 1 g 1g
15249876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15259876 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453142500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54261-98-2
Molekylformel C24H42O21
Molekylvikt (g/mol) 666.58
MDL-nummer MFCD00149457
InChI-nyckel UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stachyose hydrate
Smältpunkt 95,0 °C till 105,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande +129,00 (20,00 °C c=4, H2O)
Specifik rotation +129.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi}-6-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihy droxi-6-({[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}metyl)oxan-2-yl]oxi}metyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 666.58
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.