Läs mer
Buerkle™ Stapelbar graderad bägare med öppet handtag
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Graderad bägare med gradering tryckt i blått. Bägare kan staplas för att spara utrymme under förvaring.
- Öppet handtag med konisk form
- Polypropen
- Genomskinlig
- Autoklaveringsbar
- Splittersäker
- God kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Överst | 148 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 212 mm |
| Inkluderar | Handtag, integrerad pip |
| Ökar | 20 mL |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |