Läs mer
Buerkle™ Stapelbar graderad bägare med öppet handtag
Produktkod. 10468711 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10468711
Brand: Buerkle™ 71101000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stapla bägare när de inte används för att spara utrymme. Buerkle™ Stapelbar graderad bägare med öppet handtag inkluderar blå graderingsmärken för enkel volymbedömning.
Graderad bägare med gradering tryckt i blått. Bägare kan staplas för att spara utrymme under förvaring.
  • Öppet handtag med konisk form
  • Polypropen
  • Genomskinlig
  • Autoklaveringsbar
  • Splittersäker
  • God kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Överst 125 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 167 mm
Inkluderar Handtag, integrerad pip
Ökar 10 mL
Kvantitet Varje
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå graderad skala