Läs mer
Kartell SpA Staplingsbar djup bricka
Produktkod. 12081103
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
16 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12081103 20 L Varje
12071103 10 L Varje
11381105 16 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12081103 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0054400
I lager
Djup bricka, lågform, staplingsbar
Staplingsbara djupa brickor av HDPE med handtag
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Djup bricka
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 470 x 410 x 145 mm
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 410 mm
Höjd (metrisk) 145 mm