Läs mer
Vitlab™ Stapelbar graderad bägare
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
- Mycket transparenta graderade bägare
- Volymen är lika synlig för vänster- och högerhänta
- För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| skala | Svart tryckt skala |