Läs mer
Buerkle™ Stapelbar industriell måttkanna
Produktkod. 15848621 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15848621 500 mL -
15405764 2000 mL Varje
15485774 5000 mL Varje
15229978 3000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Fråga gärna om specialpriser för stora kvantiteter!
Produktkod. 15848621 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 72100500
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fråga gärna om specialpriser för stora kvantiteter!
Lätt och behändig mätkanna av polypropen lämplig för industriella applikationer. Inkluderar två mätskalor, präglade genomskinliga och med blå bokstäver. Med ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling.
  • Lämplig för industriella applikationer.
  • Inkluderar två präglade mätskalor:
    • Transparent och med blå bokstäver.
  • Ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara utrymme.
  • Polypropenkonstruktion och mycket motståndskraftig mot syror, baser och kemikalier.
  • Genomskinlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Livsmedel
Material Polypropen
Vikt (metrisk) 0.06 kg
Examen 10 mL
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) 90 mm