Läs mer
Buerkle™ Stapelbar industriell måttkanna
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för industriella applikationer.
- Inkluderar två präglade mätskalor:
- Transparent och med blå bokstäver.
- Ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara utrymme.
- Polypropenkonstruktion och mycket motståndskraftig mot syror, baser och kemikalier.
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | Polypropen |
| Vikt (metrisk) | 0.06 kg |
| Examen | 10 mL |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |