Läs mer
Gilac™ Stapelbar och inkapsbar perforerad låda
Beskrivning
- Genombruten halvlåda 400 x 300 mm i livsmedelsgodkänd plast (HDPE)
- Kompakt, stapelbar låda som kan kapslas genom att vrida ett halvt varv
- Idealisk för transport eller förvaring tack vare dess utrymmesbesparande 80 % häckningsförhållande
- Denna lilla genombrutna låda med handtag av professionell kvalitet, som uppmuntrar till återanvändning, kommer att vara din allierade under lång tid framöver
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Kompakt perforerad förvaringsbehållare |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |