Läs mer
Gilac™ Stapelbar förstärkt låda med handtag
Produktkod. 30245678
Change view
Färg:
Grå
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30245678 Grå
30245697 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30245678 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154620
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förstärkt förvaringsbehållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE). Stapelbar behållare med multifunktionshandtag, idealisk för hantering.
  • Förstärkt 545 x 390 mm förvaringsbehållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE)
  • Stapelbar behållare med multifunktionshandtag, idealisk för hantering. Idealisk för negativ eller positiv kylförvaring
  • Denna förstärkta behållare av professionell kvalitet är designad för intensiv användning
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsbehållare
Färg Grå