Läs mer
Gilac™ Stapelbar förstärkt låda med handtag
Produktkod. 30245703
Change view
Färg:
Grå
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30245703 Grå
30245683 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30245703 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.03 SEK
    342.59 SEK / Paket med 1
    Save 113.44 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Stor förstärkt förvaringsbehållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE). Stapelbar behållare med multifunktionshandtag, idealisk för hantering.
  • Stor förstärkt förvaringsbehållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE)
  • Stapelbar behållare med multifunktionshandtag, idealisk för hantering
  • Idealisk för negativ eller positiv kylförvaring
  • Denna förstärkta behållare av professionell kvalitet är designad för intensiv användning
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsbehållare
Färg Grå