Läs mer
Gilac™ Stapelbar förstärkt låda med handtag
Färg:
Grå
Vitt
Beskrivning
- Förstärkt 545 x 390 mm förvaringsbehållare i livsmedelsgodkänd plast (HDPE)
- Stapelbar behållare med multifunktionshandtag, idealisk för hantering. Idealisk för negativ eller positiv kylförvaring
- Denna förstärkta behållare av professionell kvalitet är designad för intensiv användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsbehållare |
| Färg | Grå |