Läs mer
Scientific Industries Stapelbar bricka för Roto-Shake Genie
Produktkod. 16637762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Scientific Industries Roto-Shake Genie
Produktkod. För användning med (utrustning)
16637762 Scientific Industries Roto-Shake Genie
1 options
Produktkod. 16637762 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1863.75 SEK
    1651.75 SEK / Paket med 1
    Save 212.00 SEK
    11% Av
I lager
En hög halkfri metallbricka som kan staplas på Roto-Shake Genies befintliga bricka för att vagga olika behållare inklusive T-kolvar, petriskålar, lådor och förseglade påsar, vilket ökar kapaciteten för gungning genom att dubbelstapla två brickor.
  • Staplas enkelt ovanpå Roto-Shake Genies befintliga bricka
  • Ökar kapaciteten för att gunga olika behållare inklusive T-kolvar, petriskålar, lådor och förseglade påsar genom att dubbelstapla två brickor
  • Den stapelbara brickan mäter 305 x 305 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller T-kolvar, petriskålar, lådor och förseglade påsar
Produkttyp Stapelbar bricka
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 305 mm
Mått (L x B) 12 x 12 tum.
Mått (L x B x H) 12 x 12 x 5 tum.
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) plattform 305 mm
Längd (engelska) Plattform 30,08 cm
Längd (metrisk) plattform 305 mm
Bredd (engelska) Plattform 30,08 cm
Bredd (metrisk) Plattform 305 mm
Vikt (metrisk) 2 kg
Beskrivning Stapelbar bricka för Roto-Shake Genie
För användning med (applikation) Öka kapaciteten för gungning genom att dubbelstapla två brickor
För användning med (utrustning) Scientific Industries Roto-Shake Genie
Inkluderar En hög halkfri metallbricka som kan staplas på Roto-Shake Genies befintliga bricka
Garanti och serviceerbjudande 30 dagar