Läs mer
Scientific Industries Stapelbart trådställ för Enviro-Genie
Produktkod. 10624653 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Enviro-Genie, Inkubator-Genie
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10624653 Enviro-Genie, Inkubator-Genie Varje
1 options
Produktkod. 10624653 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 SEK
    707.46 SEK / Paket med 1
    Save 69.54 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Stapelbart trådställ är utformat för att öka hyllutrymmet i den temperaturkontrollerade kammaren i Enviro-Genie och Incubator-Genie. Upp till två ställ kan läggas till kammaren.
  • Ökar hyllutrymmet i den temperaturkontrollerade kammaren på Enviro-Genie eller Incubator-Genie
  • Två trådställ kommer att passa inuti kammaren för att ge 3 totala nivåer för behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stapelbart ställ
Material Metall
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg
Färg Silver
För användning med (utrustning) Enviro-Genie, Inkubator-Genie
Antal hyllor 1
Förpackningsmängd 1 st.