Läs mer
BINDER™ Staplingsram
Produktkod. 16674182 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
1955 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
16674182 1955 mm
1 options
Produktkod. 16674182 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90510040
 Begränsad artikel
I lager
Denna stabila, vibrationsfria staplingsram är designad för säker stapling av två BINDER™ CB 170 CO 2 Inkubatorer. på hjul med stoppbroms för säker stapling av två enheter i CB-serien
  • Stabil, vibrationsfri stapel på staplingsram
  • Designad för säker stapling av två BINDER™ CB 170 CO 2 Inkubatorer
  • Har hjul med stoppbroms
Specifikationer
Beskrivning Staplingsram - stabil, vibrationsfri staplingsram på hjul med stoppbroms för säker stapling av två enheter i CB-serien
För användning med (utrustning) BINDER Chambers CB/CBF/CB-S 170
Typ Staplingsram
Inkluderar Hjul
Höjd (metrisk) 1955 mm